Wichtige Dokumente
408956
Isodecylacrylat
contains MEHQ as inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
121 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-4-13(14)15-11-9-7-5-6-8-10-12(2)3/h4,12H,1,5-11H2,2-3H3
InChIKey
LVGFPWDANALGOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)