Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
form
liquid
mol wt
average Mn ~375
contains
800 ppm MEHQ as inhibitor
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.449
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
InChI key
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?