Wichtige Dokumente
408247
Neopentyl-glykol-dimethacrylat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]2C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Enthält
100 ppm hydroquinone as inhibitor
60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)COC(=O)C(C)=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)