Merck
407798
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-pyrimidin
97%
Synonym(e):
4-(Trifluormethyl)-2(1H)-pyrimidinon, 4-(Trifluormethyl)-2-pyrimidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3F3N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
223-227 °C (lit.)
SMILES String
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChIKey
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ,a pyrimidine derivative, is a heterocyclic building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)