Merck
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropanpropoxylattriacrylat
average Mn ~644
Synonym(e):
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
Größe auswählen
100 ML
€ 113,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 113,00
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
644.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~644
Enthält
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.46
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
InChIKey
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)