Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 € 75,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
261-065-0
MDL number:
Assay:
98%
€ 75,00
Listenpreis€ 100,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
167-170 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI key
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 167-170 °C (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) | mp 113-117 °C (lit.) | mp - |
| functional group bromo, hydroxyl | functional group phenyl, bromo | functional group carboxylic acid | functional group aldehyde |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?