Wichtige Dokumente
406988
3,6-Dioxakorksäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(-CH2OCH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
SMILES String
OC(=O)COCCOCC(O)=O
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)