406228
3-(Trifluormethyl)pyrazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
70 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H3F3N2/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3/h1-2H,(H,8,9)
InChIKey
PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable