Merck
405442
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris-(hydroxymethyl)-propan-tris-[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-propionat]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H41N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup