Fortfahren mit
405280
2-Amino-4-chlorbenzonitril
99%
Synonym(e):
5-Chlor-2-cyan-anilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,20
€ 59,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H3(Cl)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-967-8
Beilstein/REAXYS Number:
2085559
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 59,40
Listenpreis€ 79,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
157-162 °C (lit.)
functional group
chloro, nitrile
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3H,10H2
InChI key
UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-4-chlorobenzonitrile (2A4CBN) is a benzonitrile derivative. A study of the molecular structure, vibrational spectra and NBO analysis of 2A4CBN has been undertaken. Transformation of 2A4CBN into quinazoline-2,4(1H,3H)-diones at atmospheric pressure of CO2 in the presence of monomeric tungstate, TBA2[WO4] (TBA = tetra-n-butylammonium) has been reported.
Application
2-Amino-4-chlorobenzonitrile may be used in the preparation of the following:
  • 6-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
  • 7-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
  • 4,7-dichloro-2-(2-methylprop-1-enyl)-6-nitroquinazoline
  • 6-chlorotacrine
  • N-(2-chloro-5-cyanophenyl)-4,4,4-trifluorobutanamide
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
174335463442186317
description
99%
description
98%
description
95%
description
99%
assay
99%
assay
98%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
157-162 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
mp
209-214 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
functional group
nitrile, chloro
functional group
nitrile
functional group
chloro, amide
functional group
amide
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)