Fortfahren mit
405264
Hexafluor-2-butin
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3C≡CCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.03
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-732-7
MDL number:
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
105 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
bp
−25 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C4F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10
InChI key
WBCLXFIDEDJGCC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in carbon steel lecture bottles with CGA 110F/180M brass diaphragm valve
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Gas cylinderSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)