Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 122,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
240-972-5
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
98%
form
flakes, powder or crystals
reaction suitability
core: tin
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Cl)(Cl)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
InChI key
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description - | description - | description 99% |
| assay 98% | assay - | assay - | assay 99% |
| form flakes, powder or crystals | form - | form - | form solid |
| mp 204-206 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 31 °C (lit.) |
| product line Sol-Gel Precursors | product line - | product line - | product line - |
| reaction suitability core: tin | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability core: tin, reagent type: inorganic catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?