Fortfahren mit
40318
Wasserstoffperoxid -Lösung
≥30%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Assay:
≥30%
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
≥30%
CofA
specification on request
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid -Lösung
Signalwort
Danger
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)