Fortfahren mit
401455
Ethyl-4,4,4-trifluor-2-butinoat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3C≡CCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3539414
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 97,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.350 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2H2,1H3
InChI key
SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate is an unsymmetrical internal alkyne.
Application
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate has been used to investigate the regioselectivity of the insertion reaction with cyclometalated iridium and rhodium complexes.
It may be used in the synthesis of the following compounds :
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(5-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(6-(ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1Hbenzo[f]isochromene-7-carboxylate
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)