Merck
40094
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxan
technical
Größe auswählen
25 G
€ 298,00
€ 298,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 298,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O4Si4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.89
Beilstein:
2957579
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 298,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
mixture of isomers cis and trans
Qualität
technical
Eignung der Reaktion
core: silicon
reagent type: catalyst
SMILES String
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
InChIKey
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)