Wichtige Dokumente
399043
3-Phenylthiophen
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
InChIKey
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conducting polymer precursor.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)