Wichtige Dokumente
39736
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonym(e):
EMIMBF4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for catalysis
Assay
≥98.5% (T)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.02% water
Brechungsindex
n20/D 1.41
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?