Wichtige Dokumente
397296
Ammonium-hexafluorozirkonat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2ZrF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?