Fortfahren mit
397180
Dimethyltrithiocarbonat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3S)2CS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.675 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSC(=S)SC
InChI
1S/C3H6S3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI key
IQWMXKTYXNMSLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl trithiocarbonate may be used in the following studies:
  • Preparation of methyl-β,β′-dicarbonyldithiocarboxylate derivatives.
  • Generation of tris(organothiyl)methyl radicals and these radicals were evaluated using EPR spectroscopy.
  • Preparation of β-oxodithiocarboxylates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
173029723037723029
description
98%
description
98%
description
97% (HPLC)
description
98% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
97% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.675 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.535
refractive index
-
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
mp
−3 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)