Fortfahren mit
396613
Quecksilber-Absorptionskit
size 6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131905
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
General description
Mercurisorb® hat sich besser als Iod, Kohle, gepulvertes Zink und Schwefelflocken zum Absorbieren von Quecksilber bewährt. Zur einfachen Entsorung absorbiert es sein eigenes Gewicht in weniger als fünf Minuten. Der Kit enthält: 100g-Flasche Mercurisorb, Bürste und Mini-Schaufel, 3 Paar Einweghandschuhe, Behälter für die Absorptionsmischung, Einwegpipetten und einen kompakten PS-Koffer.
Legal Information
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
309818
description
size 6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
description
for collection of mercury spills
size
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
size
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)