Fortfahren mit
394548
2-Bromphenethylalkohol
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,20
€ 24,15
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
€ 24,15
Listenpreis€ 32,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.577 (lit.)
bp
97 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. It participates in the preparation of novel P-chirogenic phosphines with a sulfur-chelating arm (P*,S-hybrid ligand).
Application
2-Bromophenethyl alcohol is used as an end capping reagent during the synthesis of rod-coil block copolymers and also as a test compound in the study to evaluate the potential Aedes aegypti repellent chemotype.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
183431162515394521
description
99%
description
99%
description
98%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
97 °C/0.7 mmHg (lit.)
bp
138 °C/9 mmHg (lit.)
bp
-
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.577 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5732 (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
hydroxyl, bromo
functional group
fluoro, hydroxyl
functional group
bromo, hydroxyl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)