393819
4-Acetylphenoxyessigsäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
CC(=O)c1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)8-2-4-9(5-3-8)14-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable