Fortfahren mit
393665
1,1-Dibrom-2,2-bis(chlormethyl)cyclopropan
90%, technical grade
Synonym(e):
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
€ 164,25
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.890,00
€ 1.417,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2C3H2(CH2Cl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.82
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
€ 164,25
Listenpreis€ 219,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
48-50 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro
SMILES string
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
InChI key
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane is a halogenated cyclopropane derivative. It has been reported to be synthesized from 3-chloro-2-(chloromethyl)-1-propene. It is formed as an intermediate during the synthesis of [1.1.1]propellane by Szeimies method.
Application
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane may be used as a starting material in the synthesis of [1.1.1]-propellane and ((3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethynyl)trimethylsilane.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
184667550604380776
description
90%, technical grade
description
97%
description
97%
description
98%
assay
90%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
48-50 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
18 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
bromo, chloro
functional group
chloro
functional group
chloro, ether, ketal
functional group
chloro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)