Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-187-8
Beilstein/REAXYS Number:
1733340
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
63-68 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OCC(CO)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-4(2-6)3-7/h4-7H,1-3H2
InChI key
SFRDXVJWXWOTEW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?