393320
2,4,6-Cycloheptatrien-1-carbonitril
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
51-53 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CC1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H
InChIKey
LADCKIXFXIKHQM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)