Merck
392200
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-dicarbocyaniniodid
Dye content 90 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
158 °C (dec.) (lit.)
λmax
814 nm
SMILES String
[I-].CCN1C=C\C(=C/C=C/C=C/c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-20-18-22(24-14-8-10-16-26(24)28)12-6-5-7-13-23-19-21-29(4-2)27-17-11-9-15-25(23)27;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XDGZLJIBGBJNTI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.