Fortfahren mit
391905
Dimethylmalonylchlorid
98%
Synonym(e):
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
€ 240,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(H3C)2C(COCl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.01
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774374
€ 240,00
Listenpreis€ 320,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
InChI key
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D95204302759
description
98%
description
99%
description
1.0 M in diethyl ether
assay
98%
assay
99%
assay
-
density
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)