Merck
391395
Sigma-Aldrich
5-Chlorbenzofurazan-3-oxid
97%
Größe auswählen
5 G
€ 67,70
€ 67,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 67,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
47-48 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
[O-][n+]1onc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C6H3ClN2O2/c7-4-1-2-5-6(3-4)9(10)11-8-5/h1-3H
InChIKey
CVHOKJCSOAHYAJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative. Its synthesis has been reported.[1]
Anwendung
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide (6-Chlorobenzofuroxan) may be used in the synthesis of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxide derivative.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonio Carta et al.
European journal of medicinal chemistry, 37(5), 355-366 (2002-05-15)
Thirty-six 6(7)-substituted-3-methyl- or 3-halogenomethyl-2-phenylthio-phenylsulphonyl-chloro-quinoxaline 1,4-dioxides belonging to series 3-6 were synthesised and submitted to a preliminary in vitro evaluation for antimycobacterial, anticandida and antibacterial activities. Antitubercular screening showed a generally good activity of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxides (3d,e,h-j) against Mycobacterium tuberculosis, and