Wichtige Dokumente
390887
4-(5-Acenaphthenyl)-4-oxobuttersäure
95%
About This Item
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?