Fortfahren mit
388696
Polybutene
average Mn ~920 by VPO, isobutylene >90 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2C(CH3)2-]x[-CH2CH(C2H5)-]y
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 63,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
mol wt
average Mn ~920 by VPO
feature
hydrophobic
composition
isobutylene, >90%
viscosity
200-235 cSt(100 °C)(lit.)
transition temp
pour point (ASTM D 97) −7 °C
density
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
InChI key
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Application
Hydrophobic material is derivatized to make detergents and anti-rust additives. Adds tack, flexibility and water repellency to adhesives and coatings. Contributes ′cling′ to LLDPE films. Plasticizer for polymers, lubricants and metal-working fluids.
Features and Benefits
Tackiness increases with molecular weight. Some internal double bonds may be present.
Physical form
Terminal vinyl group.
Other Notes
remainder 1- and 2-butenes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
388726
description
average Mn ~920 by VPO, isobutylene >90 %
description
average Mn ~2,300 by VPO, isobutylene >90 %
viscosity
200-235 cSt(100 °C)(lit.)
viscosity
4,000-4,400 cSt(99 °C)(lit.)
form
liquid
form
liquid
density
0.89 g/mL at 25 °C
density
0.908 g/mL at 25 °C
transition temp
pour point (ASTM D 97) −7 °C
transition temp
pour point (ASTM D 97) +18 °C, Tg −64.9 °C
mol wt
average Mn ~920 by VPO
mol wt
average Mn ~2,300 by VPO
composition
isobutylene, >90%
composition
isobutylene, >90%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polybutene
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)