Wichtige Dokumente
386588
Pinacolylmethylphosphonat
97%
Synonym(e):
1,2,2-Trimethylpropyl methylphosphonate, 3,3-Dimethylbutan-2-yloxy(methyl)phosphinic acid, Mono(1,2,2-trimethylpropyl) methylphosphonate, O-Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, O-Pinacolyl methylphosphonate, PMPA, Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, [(3,3-Dimethylbutan-2-yl)oxy](methyl)phosphinic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
96-106 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(OP(C)(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)
InChIKey
BLALDUPQYCGKAG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)