Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2NC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-379-8
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
refractive index
n
bp
246-252 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3
InChI key
AKNUHUCEWALCOI-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Ethyldiethanolamine can be identified in water, urine and blood samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)[1].
N-Ethyldiethanolamine is a precursor of VX type nerve agent[2].
Application
N-Ethyldiethanolamine was used in the analysis of urine for assaying nitrogen mustard metabolites[3].
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥99% | assay 97% (CP) | assay 98% |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
| density 1.014 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.038 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.044 g/mL at 25 °C | density - |
| mp −50 °C (lit.) | mp - | mp -50 °C (lit.) | mp 59-63 °C (lit.) |
| bp 246-252 °C (lit.) | bp 246-248 °C (lit.) | bp 246-252 °C (lit.) | bp - |
| functional group amine, hydroxyl | functional group amine, hydroxyl | functional group - | functional group - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?