Wichtige Dokumente
385344
6-(Trifluormethyl)-4-pyrimidinol
99%
Synonym(e):
4-Hydroxy-6-(trifluormethyl)pyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1cc(ncn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-4(11)10-2-9-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChIKey
LVOYSBZJJWPUBD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?