Merck
381012
Sigma-Aldrich
Tetrarhodiumdodecacarbonyl
About This Item
Lineare Formel:
Rh4(CO)12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
InChIKey
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains a trace amount of Rh6(CO)16
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)