Wichtige Dokumente
379867
Kaliumdicyanaurat(I)
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Kaliumgoldcyanid
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].N#C[Au-]C#N
InChI
1S/2CN.Au.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
InChIKey
OQHPFUBKFKRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare gold nanowire array electrodes with fast charge transfer ability.[2]
- As a supporting electrolyte for the electrodeposition of gold in organic media.[3]
- To prepare polypyrrole-ClO4 gas sensors with fast response time and high sensitivity to volatile organic compounds.[4]
- In the electrochemical preparation of gold nanoparticle composites.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?