Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4S4 · C12H4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.54
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHNS)
form
solid
mp
~230 °C (dec.)
SMILES string
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2.N#C\C(C#N)=C3\C=CC(\C=C3)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
InChI key
OIXMVDHMELKBDX-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
TTF-TCNQ is an organic metal-like charge transfer complex, which is mostly used as an electrode.
Application
TTF-TCNQ has been used in sensor fabrication during amperometric lactate biosensor development for qualitative analysis of lactate accumulation in ischemic myocardium patients.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?