Fortfahren mit
375772
1-Acetyl-3-indolcarboxaldehyd
98%
Synonym(e):
N-Acetylindol-3-carboxaldehyde, NSC 61289
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-347-0
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
165 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(=O)n1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8(14)12-6-9(7-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
InChI key
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde participates in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22), useful in live cell imaging.
Application
Reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture
Reactant for preparation of homoallylic amines as antimicrobial agents
Reactant for preparation of pyrrole-based hydrazones as potential tuberculostatics
Reactant for synthesis of neoechinulin A and derivatives
Reactant for synthesis of substituted (Z)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-one and (Z)-(±)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-ol derivatives as potent thermal sensitizing agents
Reactant for preparation of RNA-specific live cell imaging probes E36, E144 and F22
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde may be used to prepare the thiosemicarbazones, via condensation reaction.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)