Wichtige Dokumente
375411
Natrium-3-sulfobenzoat Natriumsalz
97%
Synonym(e):
3-Carboxy-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-sulfobenzoat
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
[Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?