Fortfahren mit
374199
1-Octansulfonylchlorid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.74
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-249-8
Beilstein/REAXYS Number:
1763921
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
InChI key
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
39952
description
97%
description
≥95%
assay
97%
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
bp
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
bp
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)