Merck
373494
Sigma-Aldrich
Platin-Rhodium-Legierung
Rhodium 30 %
Synonym(e):
Pt16Rh13
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
thermocouple grade
Form
wire
Zusammensetzung
Rhodium, 30%
Durchmesser
0.51 mm
SMILES String
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChIKey
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Menge
1.1 g = 30 cm
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)