Merck
372692
Sigma-Aldrich
Chromsilicid
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
CrSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99% trace metals basis
Partikelgröße
−230 mesh
SMILES String
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
InChIKey
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)