Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 371,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-296-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
154 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8-9 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
COc1ccc(C)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
LGNMURXRPLMVJI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?