Merck
36755
Sigma-Aldrich
N-Methyldidecylamin
95%
Synonym(e):
DAMA-10, Didecylmethylamin
Größe auswählen
1 L
€ 361,00
€ 361,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 361,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)9]2NCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.59
Beilstein:
1765810
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 361,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
InChIKey
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Methyldidecylamine may be used in the synthesis of N,N-didecyl-N-methyl-N-(4-vinylbenzyl)ammonium chloride.[1] N-Methyldidecylamine (didecyl methylamine) may be employed as catalyst, for promoting cross-linking reaction.[2]
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A novel twin-tailed hydrophobically associating copolymer: synthesis, characterization and solution properties.
Kuang W, et al.
Polymer Bull., 70(12), 3547-3562 (2013)
Polymer gels with broad temperature performance.
Lenhart JL, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(2), 1204-1204 (2005)