366382
4-Isopropoxybenzoesäure
99%
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
164-167 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
ZVERWTXKKWSSHH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis of novel metal complexes of 5-(4-isopropoxyphenyl)-N-phenyl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine.
Engineering and Technology, 27(5) (2009)
Organic Reactions with Boron Fluoride. XI. The Condensation of Propylene with m-and p-Hydroxybenzoic acids.
Journal of the American Chemical Society, 57(9), 1549-1551 (1935)