Merck
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon
97%
Synonym(e):
L-Pyroglutaminol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
Beilstein:
80670
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
79-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)