Merck
365793
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CF3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.56
Beilstein:
1912184
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
210-212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
Dichte
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
nitrile
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H
InChIKey
LCISFYAQKHOWBP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Synthesis of 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, via Sandmeyer reaction of 2-chloro-5-trifluoromethylaniline with copper cyanide/sodium cyanide, is reported.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scale-up and safety evaluation of a Sandmeyer reaction.
Nielsen MA, et al.
Organic Process Research & Development, 8(6), 1059-1064 (2004)