365203
Lithium-p-toluolsulfinat
98%
Synonym(e):
p-Toluolsulfinsäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Verunreinigungen
≤2% Li2CO3
SMILES String
[Li+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Li/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
MSUZXYWQEDRGFN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable