364509
D-Tryptophan-methylester -hydrochlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
213-216 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m1./s1
InChIKey
XNFNGGQRDXFYMM-HNCPQSOCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..