Wichtige Dokumente
363812
4-Decyloxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
4-(n -Decyloxy)benzoic acid, p -(Decyloxy)benzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
94-143 °C (lit.)
Übergangstemp.
nematic phase to isotropic phase 117-143 °C
smectic phase to nematic phase 94-117 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-20-16-12-10-15(11-13-16)17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?