Merck
361232
Sigma-Aldrich
Nitromethantrispropionsäure
97%
Synonym(e):
4-(2-Carboxyethyl)-4-nitroheptandionsäure, Tris-(2-carboxyethyl)-nitromethan
Größe auswählen
25 G
€ 146,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 146,00
About This Item
Lineare Formel:
NO2C(CH2CH2COOH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.23
Beilstein:
1804764
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-184 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCC(CCC(O)=O)(CCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H15NO8/c12-7(13)1-4-10(11(18)19,5-2-8(14)15)6-3-9(16)17/h1-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
InChIKey
JCMYUFMDOYGRKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)